Learn More
Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23 € - 82.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-72-8 |
---|---|
Summenformel | C4H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
MDL-Nummer | MFCD00007023 |
InChI-Schlüssel | ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal |
PubChem CID | 261 |
ChEBI | CHEBI:15743 |
IUPAC-Name | Butanal |
SMILES | CCCC=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10540001
|
Thermo Scientific Acros
108091000 |
100 mL | Glasflasche |
26.23 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10686672
|
Thermo Scientific Acros
108090010 |
1 L | Glasflasche |
45.43 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10512094
|
Thermo Scientific Acros
108090025 |
2.5 L | Glasflasche |
82.31 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
123-72-8 | |
72.11 | |
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N | |
261 | |
Butanal |
C4H8O | |
MFCD00007023 | |
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal | |
CHEBI:15743 | |
CCCC=O |
Spezifikation
Butyraldehyde | |
-96.0°C | |
0.8170g/mL | |
−12°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CHO | |
MFCD00007023 | |
15, 1595 | |
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal | |
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N | |
Butanal | |
261 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
99% |
123-72-8 | |
Farblos | |
75.0°C | |
Echt | |
C4H8O | |
1.3770 to 1.3830 | |
01, 662 | |
0.817 | |
Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene | |
CCCC=O | |
72.11 | |
CHEBI:15743 | |
72.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-646-6
- Butyraldehyde
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only