Learn More
Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686672
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-72-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00007023
InChI-Schlüssel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-Name Butanal
SMILES CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyraldehyde
Schmelzpunkt -96.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8170g/mL
Siedepunkt 75.0°C
Flammpunkt −12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CHO
Brechungsindex 1.3770 to 1.3830
Menge 1 L
Beilstein 01, 662
Merck Index 15, 1595
Relative Dichte 0.817
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyraldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.