Learn More
Butyl p-toluensulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10481523
Butyl p-toluensulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481523
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10481523
Marke: Thermo Scientific Acros 380590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 778-28-9
Summenformel C11H16O3S
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
MDL-Nummer MFCD00027203
InChI-Schlüssel QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13066
IUPAC-Name Butyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl p-toluenesulfonate
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 170°C to 172°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO3(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.5030 to 1.505
Menge 25 g
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 228.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number380595000,380591000,380590250
ChargennummerA0459328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number380595000,380591000,380590250
ChargennummerA0395482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number380595000,380591000,380590250
ChargennummerA0405422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number380595000,380591000,380590250
ChargennummerA0443216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number380595000,380591000,380590250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Butyl p-toluensulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >