Learn More
Methyl-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl p-toluenesulfonate is used as a methylating agent in organic synthesis. It acts as a catalyst for alkyd resins. It is also employed in selective 1-substitution reaction of tetrazole. Further, it is used in the preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl-p-Toluensulfonat wird als Methylierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Fungiert als Katalysator für Alkydharze. Wird auch bei der selektiven 1-Substitutionsreaktion von Tetrazol eingesetzt. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol, Benzol und Chloroform. Schwer löslich in Petrolether. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl p-toluenesulfonate |
| Schmelzpunkt | 24°C to 28°C |
| Dichte | 1.234 |
| Siedepunkt | 140°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 152°C (305°F) |
| Brechungsindex | 1.5185 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 609209 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water. |
| Show More |