Learn More
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspackungen
Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung Puffertrockenmischung ohne Wiegen oder pH-Wert-Einstellung konsistente Lösungen liefert. Einfach den Inhalt eine Folienpackung in einen Becher geben, die geeigneten Lösungsmittel zugeben und zum Auflösen rühren.
109.00 € - 246.00 €
Spezifikation
Produktlinie BupH™
Form Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10627524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28372
40 Packungen Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
240.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10494404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28390
10 Packungen Packung MES-gepufferte Kochsalzlösung
193.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10331414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28382
40 Packungen Carbonat-Bicarbonat-Pufferpackungen
216.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10137833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28376
40 Packungen Tris-gepufferte Salzlösungspackungen
246.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10628694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28384
40 Packungen Boratpuffer
228.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10501294
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28380
40 Packungen Tris-Glycin Puffer
218.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10350884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28379
10 Packungen Tris-gepufferte Salzlösungspackungen
109.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10197443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28374
40 Packungen Modifizierte Dulbeccos PBS-Packungen
238.00 €
40 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
BupH™
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspackungen