Learn More
Thermo Scientific™ BupH™ Tris-gepufferte Kochsalzlösungspackungen
Artikelnummer. 10331414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Packungen
40 Packungen
Chemischer Name oder Material:
Boratpuffer
Carbonat-Bicarbonat-Pufferpackungen
Modifizierte Dulbeccos PBS-Packungen
Packung MES-gepufferte Kochsalzlösung
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Tris-Glycin Puffer
Tris-gepufferte Salzlösungspackungen
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10331414
Marke: Thermo Scientific™ 28382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung Puffertrockenmischung ohne Wiegen oder pH-Wert-Einstellung konsistente Lösungen liefert. Einfach den Inhalt eine Folienpackung in einen Becher geben, die geeigneten Lösungsmittel zugeben und zum Auflösen rühren.
Unsere Packungen mit Puffertrockenmischung sind anwenderfreundlich. Einfach den Inhalt einer Folienpackung in einen Becher geben, Reinstwasser zugeben und zum Auflösen rühren. Es ist nicht erforderlich, vor dem täglichen Bedarf große Mengen an Stammlösungen herzustellen und zu lagern.
Zu den Vorteilen gebrauchsfertiger Pufferpackungen gehören:
Praktisch—: Kein Wiegen, keine pH-Wert-Einstellung, keine Notwendigkeit der Lagerung einzelner Komponenten
Konsistente Qualität– Unsere Qualitätskontrolle gewährleistet, dass jede Packung die gleichen konsistenten Puffer liefert
Lange Haltbarkeit– Lagern und Aufbewahren als Trockenpackung schafft Bedenken hinsichtlich der Langzeitstabilität von Stammlösungen aus der Welt
BupH™ phosphatgepufferte Salzlösungspackungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung für die Herstellung natriumphosphatgepufferter Salzlösung (PBS) zur Verwendung bei Vernetzungs- und Markierungsreaktionen, die aminfreie Bedingungen erfordern. Jede BupH Trockenmischpackung ergibt gebrauchsfertiges PBS mit 0,1 mol Natriumphosphat, 0,15 mol NaCl-Puffer mit pH-Wert 7,2, wenn es in 500 ml Wasser gelöst wird.
BupH MES-gepufferte Salzlösungspackungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung, die optimierte amin- und carboxylfreie Puffer ergeben. Bei Auflösung in 500 ml Wasser enthält der Puffer 0,1 mol 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), 0,9 % Natriumchlorid mit pH-Wert 4,7 für Vernetzungs- und Konjugationsreaktionen mit Carbodiimiden (EDC).
BupH Carbonat-Bicarbonat-Pufferpackungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung, die jeweils zur Herstellung von 500 ml alkalischem (pH-Wert 9,4) Natriumcarbonat-Puffer (Carb-bicarb) ausreichen. Dieser Puffer dient zum Beschichten oder Binden von Fängerantikörpern und anderen Proteinen auf Polystyrol-Mikrotiterplatten für ELISA und andere Plattenassays. Eine Auflösung in 500 ml Wasser ergibt bei jeder Packung 0,2 mol Carbonat-Bicarbonat mit pH-Wert 9,4.
BupH Tris-gepufferte Salzlösungspackungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung, die jeweils Tris-NaCl-Puffer (TBS) für Verdünnunsmittel und Waschpuffer in ELISA, Western Blot und allgemeinen Immunoassay-Verfahren ergeben. Jede Packung liefert gebrauchsfertiges TBS mit 25 mmol Tris, Natriumphosphat und 0,15 mol NaCl mit pH-Wert 7,2, wenn es in 500 ml Wasser gelöst wird.
BupH Boratpuffer-Packungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung. Jeder Beutel reicht zur Herstellung von Boratpuffer für die Verwendung in Verfahren für die Proteinmodifikation aus, die aminfreie Bedingungen erfordern. Bei Auflösung in 500 ml Wasser ergibt jede Packung 50 mmol Borat mit pH-Wert 8,5.
BupH Tris-Glycin-Transferpufferpackungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung, die jeweils 500 ml Standard-Transferpuffer für den Nass- oder halbtrockenen Proteintransfer per Elektrophorese vom Gel auf die Blotting-Membran ergeben. Jede Packung ergibt beim Auflösen in 400 ml Wasser und 100 ml Methanol 25 mmol Tris, 192 mmol Glycin mit pH-Wert 8.
BupH Dulbeccos modifizierte PBS-Packungen sind Beutel mit Trockenpulvermischung, mit denen sich physiologische natrium- und kaliumphosphat-gepufferte Salzlösung (D-PBS) für ELISA und Western Blot-Verdünnungsmittel und Waschpuffer herstellen lässt. Jede Packung ergibt beim Auflösen in 500 ml Wasser 8 mmol Natriumphosphat, 2 mmol Kaliumphosphat, 0,14 mol NaCl, 10 mmol KCl-modifizierten Dulbeccos PBS-Puffer mit pH-Wert 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonat-Bicarbonat-Pufferpackungen
pH 9,4
Physikalische Form Pulver
Produktlinie BupH
Menge 40 Packungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dry-blend Buffered Packs
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride, trometamol, sodium carbonate, sodium chloride, boric acid