Learn More
Puffertabletten, pH 9,2 (Borat), zur pH-Messung, bis zu 100 ml, Fisher Chemical™
Puffertabletten, 9,2 pH (Borat), zur pH-Messung, bis zu 100 ml, Fisher Chemical, weiß, Verpackung: Glasglas, Menge: 50 Tablets, MDL-Nummer: 81857, physische Form: Fest
Marke:  Fisher Chemical B/4770/77
19.84 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10622261
  • 34.10 € / 50 Tabletten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Puffertabletten, pH 9,2 (Borat), zur pH-Messung, bis zu einem Aufpackvolumen von 100 ml, Fisher Chemical, Weiß, Verpackung: Glasjar, Menge: 50 Tabletten, MDL-Nummer: 81857, physische Form: Fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Fest
Borate, Natriumsalze, wasserfrei, Natriumchlorid, Tetra
Glasgefäß
9.2
50 Tablets
81857
Wasserlöslich
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Puffertabletten, pH 9,2 (Borat), zur pH-Messung, bis zu 100 ml, Fisher Chemical™ > 50 Tabletten, Glasjar