Learn More
Pufferlösung pH10.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10789234
Pufferlösung pH10.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10789234
500 mL, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10789234
Marke: Fisher Chemical J/2880/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pufferlösung pH 10,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 217672
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberJ/2880/15,J/2880C/90,J/2880/17,J/2880/08,J/2880/21
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH10.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >