Learn More
Pufferlösung pH10.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214200
2.5 L, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Pufferlösung pH 10,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 217672
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH10.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >