Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
38.46 € - 67.64 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution pH 7 |
---|---|
Namenshinweis | Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use |
CAS | 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 |
Dichte | 1.0000g/mL |
MDL-Nummer | MFCD03097944 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10706383
|
Thermo Scientific Acros
383855000 |
500 mL |
38.46 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10026042
|
Thermo Scientific Acros
383850010 |
1 L |
67.64 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Buffer solution pH 7 | |
7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 | |
MFCD03097944 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
1 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer, traceable to NIST
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals