Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 258590025
52.88 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
Spezifikation
Buffer solution pH 7 | |
1.0030g/mL | |
H2KO4P | |
Kunststoffflasche | |
14, 7659 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
7558-79-4, 7732-18-5 | |
2.5 L | |
MFCD03097944 | |
1.003 | |
14mmHg at 20°C | |
136.09 |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469048 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0469049 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0466761 | Analysenzertifikat | 11/10/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0464476 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
A0464475 | Analysenzertifikat | 10/07/2024 | 258595000,258590010,258591000,258590025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31