Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
26.13 € - 79.33 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution pH 7 |
---|---|
CAS | 7558-79-4, 7732-18-5 |
Summenformel | H2KO4P |
MDL-Nummer | MFCD03097944 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10448273
|
Thermo Scientific Acros
258591000 |
100 mL |
26.13 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10317531
|
Thermo Scientific Acros
258595000 |
500 mL |
38.36 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10114680
|
Thermo Scientific Acros
258590010 |
1 L |
55.58 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11906971
|
Thermo Scientific Acros
258590025 |
2.5 L |
79.33 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-PufferSpezifikation
Buffer solution pH 7 | |
H2KO4P | |
Kunststoffflasche | |
14mmHg at 20°C |
7558-79-4, 7732-18-5 | |
MFCD03097944 | |
14, 7659 | |
136.09 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
RUO – Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals