Learn More
Pufferkonzentrationslösung BS pH6.87 (Phosphat), Standard für pH-Messung, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
MDL-Nummer | 282720 |
Verpackung | Ampulle |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 6.87 BS formulated
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferkonzentrationslösung BS pH6.87 (Phosphat), Standard für pH-Messung, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur