Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen
Geeignet für Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R Zentrifugen mit 4-Positionsausschwingrotor 75-002-000.
213.06 € - 753.75 €
Produkte 3
Produktcode Marke dimType Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimType Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11886510
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002004
213.06 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10317552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002002
400 mL
505.52 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10246872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002001
753.75 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Zentrifugen vom Typ Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R bei Ausstattung mit 4-Platz-Ausschwingrotor 75-002-000.
Für rechteckige oder runde Becher.
  • Rechteckiger Becher(75-002-001) Fassungsvermögen: 150 ml
  • Rundbecher (75-002-002) Fassungsvermögen: 400 ml
  • Die aerosoldichten Deckel eignen sich zur Aufbewahrung biogefährdender Stoffe
Bestellinformation
Die Becher und Deckel sind separat lieferbar. Die Becher sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden. Die Deckel sind paarweise lieferbar.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen