Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenbecher und -deckel für Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Ausschwingrotoren 75-002-000 mit 4 Plätzen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Becher
Kappe
Fassungsvermögen:
150 ml
400 mL
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Zentrifugen vom Typ Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R bei Ausstattung mit 4-Platz-Ausschwingrotor 75-002-000.
Für rechteckige oder runde Becher.
- Rechteckiger Becher(75-002-001) Fassungsvermögen: 150 ml
- Rundbecher (75-002-002) Fassungsvermögen: 400 ml
- Die aerosoldichten Deckel eignen sich zur Aufbewahrung biogefährdender Stoffe
Bestellinformation
Die Becher und Deckel sind separat lieferbar. Die Becher sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden. Die Deckel sind paarweise lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TTH-400 Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 150 ml |
| Typ | Becher |
| Beschreibung | 150 ml rechteckiger Eimer |