Learn More
Micronova™ BucketBinder™ Mehr-Eimer-System
MicroNova™ BucketBinder™ Systeme für mehrere Becher sind ein kostengünstiges, ergonomisches Mehrfachbecher-System, das sperrige Wagen und Rahmen überflüssig macht.
620.00 € - 1085.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Putzeimer |
---|---|
Material | Polypropylen, Polyketon, Edelstahl |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | W-9 Serie Auswringer |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16245152
|
Micronova™
BB-DBL-DBRE |
Blau und rot |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16255152
|
Micronova™
BB-DBL-DBYE |
Blau und gelb |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16265152
|
Micronova™
BB-TR-DBREYE |
3 x 6 gal. | Blau, Rot und Gelb |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
- 6 Gallonen Fassungsvermögen
- Autoklavierbar
- In blau, rot, grün oder gelb erhältlich
Spezifikation
Putzeimer | |
Autoklavierbar | |
W-9 Serie Auswringer |
Polypropylen, Polyketon, Edelstahl | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |