Learn More
Micronova™ BucketBinder™ Mehr-Eimer-System
BIOPHARMA
MicroNova™ BucketBinder™ Systeme für mehrere Becher sind ein kostengünstiges, ergonomisches Mehrfachbecher-System, das sperrige Wagen und Rahmen überflüssig macht.
Marke:  Micronova™ BB-DBL-DBYE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16255152
  • 620.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das BucketBinder™ Kit enthält 2 oder 3 Eimer aus Polypropylen mit Rollen und ein oder zwei Sätze BucketBinders (Eimerverbindungsstücke). Das System ermöglicht eine einfachere Reinigung und Lagerung – sowohl in kleinen als auch großen kontrollierten Umgebungen und im sterilen Kernbereich.
  • Die Polyketon-‘Haken’ befestigen zwei oder drei rechteckige Eimer sicher miteinander und ermöglichen so eine bedarfsgerechte Skalierung nach oben oder unten.
  • Die einfache Klemmfunktion ermöglicht die Befestigung vor oder nach dem Befüllen der Eimer mit Desinfektionsmittel.
  • Robust genug, um zwei oder drei Eimer zu sichern – mit jeweils bis zu 15 Litern Flüssigkeit
  • Geringes Gewicht – weniger als 2 lbs pro Paar – BucketBinders™ können starke Desinfektionsmittel aufnehmen und autoklaviert und gammabestrahlt werden
  • Nach der Verbindung können Sie die W-9 W-92 Flachwringer, W-9B BoxWringer™ für String-Mopps oder W-94-Überdruck-Flachmopps MegaWringer™ Wringer problemlos unterbringen
  • Die perfekte Ergänzung für alle Micronova MZone™ FlatMops™, SnapMops™ und SlimLine™ Mopps.
  • Eimereinlagen lassen sich leicht austauschen, ohne dass die BucketBinders™ vollständig entfernt werden müssen.
  • BucketBinders™ passen in die rechteckigen Eimer der Serie B-7 AC.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Putzeimer
Polypropylen, Polyketon, Edelstahl
Blau und gelb
W-9 Serie Auswringer
55 cm
Unsteril
44 l (2 Eimer á 22 l), 12 gal. (2 Eimer á 6 gal.)
Autoklavierbar
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
37 cm
Je 1
65 cm