Learn More
BUCHI Auffangflasche für Rotationsverdampfer
Diese Auffangkolben eignen sich für alle Rotationsverdampfer. Buchi™ Runde Auffangkolben gewährleisten eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und organische Stoffe. Optimal zur Aufnahme kondensierter Lösungsmittel.
Marke:  BUCHI 000425
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10479492
  • 172.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Auffangkolben sind mit allen beliebigen Rotationsverdampfern einsetzbar. Buchi™ Auffangkugelkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal zum Auffangen kondensierter Lösungsmittel.
  • Sphärische Auffangkolben für Rotationsverdampfer mit Kugelgelenk (/)
  • Ausschließliche Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
  • Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
  • Erhältlich in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
  • Erhältlich unbeschichtet, mit P+G-Beschichtung oder P+G LT für Trockeneiskondensatoren
Spezifikation
Spezifikation
Standardglas
Rotationsverdampfer
Unbeschichtet
1000 mL
Auffangkolben
Kugelgelenk KS-35
Rund