Learn More
BUCHI Verdampferkolben mit hoher Kapazität
Standard-Glaskolben für die Verwendung mit verschiedenen Rotavapor™ Verdampfermodellen
928.00 € - 1110.00 €
Spezifikation
Material | Standardglas |
---|---|
Typ | Verdampferkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer R-153 und R-220 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10200452
|
BUCHI
027468 |
20 l | Rotationsverdampfer R-153 und R-220 |
1110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10523092
|
BUCHI
027469 |
10 L | Rotationsverdampfer R-153 und R-220 |
928.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10267813
|
BUCHI
027470 |
6 l | Rotationsverdampfer R-153 und R-220 |
979.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Inertes Industrieglas (Borosilikat 3,3, ISO/DIN 3585)
- Spannungsabbau bei 540 °C
Spezifikation
Standardglas | |
Verdampferkolben | |
Rotationsverdampfer R-153 und R-220 |