Learn More
BUCHI Verdampferkolben mit hoher Kapazität
Standard-Glaskolben für die Verwendung mit verschiedenen Rotavapor™ Verdampfermodellen
Marke: BUCHI 027468
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inertes Industrieglas (Borosilikat 3,3, ISO/DIN 3585)
- Spannungsabbau bei 540 °C
Spezifikation
Standardglas | |
Verdampferkolben | |
Rotationsverdampfer R-153 und R-220 | |
20 l |