Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
Marke: BUCHI 025517
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
- Birnenförmige Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
- Exklusive Verwendung von DURAN Borosilikatglas 3.3
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien und organische Substanzen
- Beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel und hohe Temperaturen kombiniert mit geringer thermaler Ausdehnung
- Konstante Überwachung der einheitlichen Glaswanddicke
- Hoher Grad an Aufmerksamkeit wurde auf die sphärische Form der sich drehenden Glasteile gelegt
- Glasteile sind spannungsfrei bei 560 °C
- Lieferbar in Volumina von 50 ml bis 3000 ml
- Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
Spezifikation
Standardglas | |
Rotationsverdampfer | |
Birne | |
29,2/42 | |
1000 mL |
Verdampferkolben | |
Kunststoff und Glas | |
29,2/42 | |
60 °C |