Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. Buchi™ Verdampferkolben weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen auf. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
109.00 € - 388.00 €
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Konus | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Konus | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12704963
|
BUCHI
008739 |
Uncoated | 29.2/42 | 500 mL |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12784963
|
BUCHI
008762 |
Uncoated | 29.2/42 | 1000 mL |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12734973
|
BUCHI
008769 |
Uncoated | 29.2/42 | 2000 mL |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10551172
|
BUCHI
000437 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 3000 mL |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12744973
|
BUCHI
008770 |
Uncoated | 29.2/42 | 3000 mL |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12831494
|
BUCHI
000432 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 100 mL |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10406021
|
BUCHI
000433 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 250 mL |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10280592
|
BUCHI
000434 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 500 mL |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12861494
|
BUCHI
000435 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 1000 mL |
180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10466201
|
BUCHI
000436 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 2000 mL |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10648662
|
BUCHI
020729 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 1000 mL |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10496941
|
BUCHI
025322 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 500 mL |
214.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10128741
|
BUCHI
025323 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 2000 mL |
297.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12755113
|
BUCHI
025324 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 3000 mL |
388.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10352182
|
BUCHI
025520 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 250 mL |
214.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12788833
|
BUCHI
033405 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 50 mL |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12778833
|
BUCHI
033404 |
Kunststoff und Glas | 29,2/32 | 100 mL |
139.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10178831
|
BUCHI
000431 |
Unbeschichtet | 29,2/32 | 50 mL |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lieferbar in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
- Unbeschichtet oder mit P+G-Beschichtung lieferbar
- Kat. Nr. 05-402-746 und 05-404-229 sind kompatibel mit dem R-210/R-215
- Alle anderen Modelle sind kompatibel mit dem R II
Spezifikation
Evaporating Flask |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer