Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer Kit
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
641.00 € - 1215.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zelltyp Säugetiere
Promoter Keine (ohne Promotor)
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion über Elektroporation
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15497340
Unterlagen ansehen
BTX™
450803
5 Beutel (10 Küvetten pro Beutel) 50
877.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15427350
Unterlagen ansehen
BTX™
450806
2 Beutel (50 Streifen pro Beutel) 100
1215.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15407350
Unterlagen ansehen
BTX™
450804
2 Beutel (10 Streifen pro Beutel) 20
641.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15437350
Unterlagen ansehen
BTX™
450807
4 Beutel (10 Küvetten/Beutel), 10 ml Puffer 40
1015.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BTXPress™ Electroporation Solution is the first electroporation reagent that meets all of your high performance transfection needs without sacrificing control over your experiment or your budget. It offers increased numbers of transfections per kit compared to other commercial alternatives, providing higher value to you. As a universal solution, the BTXPress™ Electroporation Solution can be used in other electroporators, including the Amaxa™, to deliver similar results without the typical high cost associated with these buffer kits. The BTXPress™ Electroporation Solution is offered as a kit including the BTX™ cuvettes Plus with transfer pipettes or as a buffer alone.
  • Efficient electroporation transfection
  • High efficiency transfection of difficult cell lines
  • High cell viability
  • Low toxicity resulting in improved cell viability
  • Single buffer for all cell types
  • One buffer used in place of standard electroporation buffers for all mammalian cell types
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Keine (ohne Promotor)
Transfektion über Elektroporation
Elektroporationspuffer
Säugetiere
Elektroporation
BTX Electroporation
Steril
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr ab Kaufdatum
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trade secret
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer Kit