Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer Kit
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
Marke: BTX™ 450804
Beschreibung
Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist das erste Elektroporationsreagenz, das alle Anforderungen an eine leistungsstarke Transfektion erfüllt, ohne sich negativ auf die Steuerung Ihres Experiments oder Ihr Budget auszuwirken. Im Vergleich zu anderen kommerziellen Alternativen ermöglicht sie eine höhere Anzahl an Transfektionen und somit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Als universelle Lösung kann die BTXpress™ Elektroporationslösung in anderen Elektroporatoren, einschließlich dem Amaxa™, verwendet werden, um ähnliche Ergebnisse ohne die mit diesem Puffer-Kits in der Regel verbundenen hohen Kosten zu erzielen. Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist einzeln oder als Kit mit BTX™ -Küvetten Plus mit Transferpipetten erhältlich.
- Effiziente Transfektion durch Elektroporation
- Hocheffiziente Transfektion schwieriger Zelllinien
- Hohe Zellviabilität
- Geringe Toxizität führt zu einer verbesserten Zellviabilität
- Ein Puffer für alle Zelltypen
- Ein Puffer anstatt standardmäßigen Elektroporationspuffern für alle Säugetierzelltypen
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Säugetiere | |
Zellen | |
Elektroporation | |
Transfektion über Elektroporation | |
Ja | |
20 | |
Elektroporationspuffer | |
Universeller Elektroporationspuffer | |
5 ml |
BTXpress Lösungskit, 20 Reaktionen in 4-mm-Elektroporationsküvetten | |
Kit | |
Keine (ohne Promotor) | |
BTX™ und alternative Elektroporationssysteme | |
5 ml Puffer, 20 x 4 mm Spaltküvetten und Transferpipette | |
Kit, Küvetten einzeln verpackt | |
BTX Electroporation | |
2 Beutel (10 Streifen pro Beutel) | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trade secret