Learn More
Brucinsulfat Hydrat, 98 % (Trockengewicht), Wasser < 13 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11436390
Brucinsulfat Hydrat, 98 % (Trockengewicht), Wasser < 13 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436390
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11436390
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19943.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Brucine sulfate hydrate is used as a tool for stereospecific chemical syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brucinsulfathydrat wird als Hilfsmittel für stereospezifische chemische Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652154-10-4
Summenformel C46H54N4O12S
Molekulargewicht (g/mol) 887.01
MDL-Nummer MFCD00013472
InChI-Schlüssel HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonym brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
IUPAC-Name 10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on;Schwefelsäure;HydratMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine sulfate hydrate
Schmelzpunkt 191°C to 196°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), Wasser < 13 %
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1455
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 443.52 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Brucinsulfat Hydrat, 98 % (Trockengewicht), Wasser < 13 %, Thermo Scientific Chemicals >