Learn More
Bronzepulver, -100 Mesh, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
44.92 € - 129.65 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bronze |
---|---|
Aussehen | Bronze colored powder |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
MDL-Nummer | MFCD00198187 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11389249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.30 |
250 g |
44.92 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11399249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088359.A1 |
1 kg |
129.65 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Bronze | |
99% (Metals basis) | |
Insoluble in water. | |
Geruchsneutral |
Bronze colored powder | |
MFCD00198187 | |
-100 Mesh | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen