Learn More
Bronzepulver, -100 Mesh, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399249
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11399249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088359.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bronze
Aussehen Bronze colored powder
Menge 1 kg
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Form Pulver
MDL-Nummer MFCD00198187
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.