Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz Artikelnummer.: 11468716
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz
Artikelnummer. 11468716
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11468716
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16899.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bromophenol blue sodium salt is a tracking dye for protein or nucleic acid electrophoresis in polyacrylamide or agarose gels. Keep away from strong oxidizing agents. It is used in analytical chemistry as Ph indicators. It is also used as a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as an acid-base indicator and a gel electrophoresis color marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromophenolblau-Natriumsalz ist ein Farbstoff zur Nachverfolgung der Protein- oder Nukleinsäure-Elektrophorese in Polyacrylamid- oder Agarose-Gelen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Es wird in der analytischen Chemie als pH-Indikator verwendet. Es wird auch als Tracking-Farbstoff für alkalische und neutrale Puffersysteme verwendet. Es wird als Säure-Basen-Indikator und als Farbmarkierung bei der Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Summenformel C19H9Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 691.96
MDL-Nummer MFCD00013793
Synonym Bromphenol Blue, water soluble
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Merck Index 141444
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 691.96
Menge 10 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberA16899.09,A16899.18
Chargennummer10240324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog NumberA16899.09,A16899.18
Chargennummer10242610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog NumberA16899.09,A16899.18
Chargennummer10229866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16899.09,A16899.18
ChargennummerG02S027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16899.09,A16899.18
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz >