Learn More
Bromessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromessigsäure wird in der organischen Synthese und als Alkylierungsmittel verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Ist hygroskopisch in der Natur und empfindlich gegenüber Licht und Luft. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromoacetic acid |
Schmelzpunkt | 44°C to 49°C |
Dichte | 1.93 |
Siedepunkt | 207°C to 209°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | BrCH2CO2H |
Menge | 5000 g |
UN-Nummer | UN3425 |
Beilstein | 506167 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248054 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | A14403.0I,A14403.0B,A14403.30 |
10233967 | Analysenzertifikat | 05/07/2023 | A14403.0I,A14403,A14403.0B,A14403.30 |
10221048 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14403.0I,A14403.0B,A14403.30 |
10115865 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14403.0I,A14403.0B,A14403.30 |
10151388 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14403.0I,A14403.0B,A14403.30 |