Learn More
Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10216883
Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216883
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10216883
Marke: Thermo Scientific Acros 106570025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-08-3
Summenformel C2H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.95
MDL-Nummer MFCD00002678
InChI-Schlüssel KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6227
IUPAC-Name 2-Bromessigsäure
SMILES C(C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid
Schmelzpunkt 49.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.9300g/mL
Siedepunkt 208.0°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CO2H
Menge 2.5 kg
Beilstein 02,213
Merck Index 15,1407
Relative Dichte 1.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
Formelmasse 138.95
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse oder kristallines Pulver, Flocken, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number106570010,106570100,106570025,106572500
ChargennummerA0437398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Catalog Number106570010,106570100,106570025,106572500
ChargennummerA0443115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number106570010,106570100,106570025,106572500
ChargennummerA0438591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number
ChargennummerA0392476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number106570010,106570100,106570025,106572500
Name des Produkts
Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >