Learn More
Brom, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10483683
Brom, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483683
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10483683
Marke: Thermo Scientific Acros 402845000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brom, Dibrom, Bromlösung, Bromwasser, Bromo Italienisch, Bromo Spanisch, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanishMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 58.7 °C
Chemischer Name oder Material Brom
Schmelzpunkt -7.2 °C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Menge 500 ml
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Strukturformel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 35 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in konzentrierter HCl, wässrigen Lösungen aus Bromiden, frei löslich in Alkohol, Ether, CHCl3, CCl4,CS2
IUPAC-Name Bromid
Formelmasse 159.82
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Relative Dichte 3.111
Dichte 3.1110 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number402845000,402841000,402840010
ChargennummerA0468997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number402845000,402841000,402840010
ChargennummerA0461949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number402845000,402840010,402841000
ChargennummerA0453635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number402845000,402840010,402841000
ChargennummerA0451155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number402845000,402840010,402841000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Brom, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >