Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer
The Brix Hydrometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The Brix scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
39.35 €
Spezifikation
Typ Brix Hydrometer
Länge (metrisch) 33 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Brix-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Brix-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
17896613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-15
15 to 25°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-5
39 to 51°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17826573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-10
0 to 35°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17896543
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-3
19 to 31°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17836573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-1
0 to 12°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17856483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-2
9 to 21°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17876483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-14
5 to 15°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-4
29 to 41°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17836483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-11
35 to 70°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
VEE GEE
6601-13
-5 to +5°
39.35 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Approx. Length: 330 mm
Spezifikation
Spezifikation
Brix Hydrometer
33 cm