Learn More
VEE GEE Brix Hydrometer
The Brix Hydrometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The Brix scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).
Marke:  VEE GEE 6601-2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17856483
  • 39.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Approx. Length: 330 mm
Spezifikation
Spezifikation
Brix Hydrometer
33 cm
20 °C
0.1°
9 to 21°