Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kits
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
Marke:  Invitrogen™ A54742
182.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17817071
  • 273.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
• Drei Intensitätsstufen, perfekt für alle Proben, unabhängig vom Expressionsgrad
• Nahezu identische, spektral abgestimmte Farbstoffe zum Fluoreszenzprotein
• Übereinstimmendes, zuverlässiges Leistungsverhalten
Eine genaue Kompensation ist für eine effektive Mehrfarbenanalyse in der Durchflusszytometrie von entscheidender Bedeutung. Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrosphären mit nahezu identischem, spektral angepasstem Fluoreszenzproteinfarbstoff sowie Beads für Negativkontrollen in einer einzelnen Tropfflasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kit
25 tests
Kompensations-Beads
405 nm
Durchflusszytometrie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kits > CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kit