Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für MTP/DWP-Rotorbecher
Zur Verwendung mit Plattenrotoren.
Marke: Eppendorf™ 5825713001
135.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich als 96- oder 384-Well-PCR-Platten
- Wird in Packungen mit 2 Stück geliefert
Spezifikation
Adapter | |
384-Well-PCR-Platte | |
4 |
PCR-Platte | |
alle MTP/DWP Rotorbecher | |
2 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für MTP/DWP-Rotorbecher > Für 384-Well-PCR-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur