Learn More
Aalborg™ Standardventil, Messing
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Messing ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen konzipiert.
Marke: Aalborg™ VM4-BB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Für hohe Präzision
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Gehäuse bestehen aus Messing, die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
80 ml/min | |
2.500 ml/min | |
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter | |
Standardventil |