Learn More
Aalborg™ Standardventil, Messing
Artikelnummer. p-8008817
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
2.500 ml/min
200 ml/min
21.500 ml/min
400 ml/min
6.200 ml/min
Wasserflussrate:
12 ml/min
200 ml/min
26 ml/min
650 ml/min
6 ml/min
80 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11728268
Marke: Aalborg™ VM1BB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Messing ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen konzipiert.
  • Für hohe Präzision
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Messing, die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
Luftstromrate 200 ml/min
Wasserflussrate 6 ml/min
Zur Verwendung mit (Geräte) 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Typ Standardventil