Learn More
Branson Ultrasonics™ Mikrospitzen für die Ultraschallgeräte SLPe, SLPt, 150E und 150T
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben bis zu Gefäßen mit kleinstem Durchmesser.
725.00 € - 1155.00 €
Spezifikation
Produkttyp | SLP-Mikrospitze |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
Länge (metrisch) | 10,16 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinstem Durchmesser |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SLPe, SLPt, 150E und 150T Sonifier™ |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11725978
|
Branson Ultrasonics™
1091221064 |
0.25 Zoll | 0,63 cm | 10 bis 100 ml |
1155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12356047
|
Branson Ultrasonics™
109-122-1182 |
0.19 Zoll | 0,48 cm | 5 bis 25 ml |
725.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11715978
|
Branson Ultrasonics™
1091221066 |
0.09 Zoll | 0,22 cm | 3 ml oder weniger |
804.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12346047
|
Branson Ultrasonics™
109-122-1065 |
0.12 Zoll | 0,32 cm | 3 bis 10 ml |
725.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Kann Volumen bis zu 100 ml verarbeiten
- Arbeitslänge: 4 Zoll
- Schalldichtes Gehäuse
Bestellinformation
Mit den 150 Watt-Einheiten wird eine 0.125 Zoll-Mikrotiterspitze geliefert
Spezifikation
SLP-Mikrospitze | |
10,16 cm | |
SLPe, SLPt, 150E und 150T Sonifier™ |
4 in. | |
Ideal für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinstem Durchmesser |