missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Mikrospitzen für die Ultraschallgeräte SLPe, SLPt, 150E und 150T
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben bis zu Gefäßen mit kleinstem Durchmesser.
Marke: Branson Ultrasonics™ 109-122-1182
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kann Volumen bis zu 100 ml verarbeiten
- Arbeitslänge: 4 Zoll
- Schalldichtes Gehäuse
Bestellinformation
Mit den 150 Watt-Einheiten wird eine 0.125 Zoll-Mikrotiterspitze geliefert
Spezifikation
SLP-Mikrospitze | |
0.19 Zoll | |
4 in. | |
Ideal für die Verarbeitung von Proben bis zu Gefäßen mit kleinstem Durchmesser |
5 bis 25 ml | |
0,48 cm | |
10,16 cm | |
SLPe, SLPt, 150E und 150T Sonifier™ |