Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: BRAND™ 705343
396.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku und Silikonöl
Spezifikation
≤ ± 0,8%, 1,6μl | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Gelb | |
Transferpette™ | |
10 bis 200 μl | |
Ergonomisch | |
0,2 μl | |
59°F bis 104°F | |
1 Jahr |
Wiederaufladbarer NiMH-Akku | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanal-Mikroliterpipette | |
LCD | |
Ohne AC-Adapter | |
1 | |
15°C bis 40°C |
Videos
-
Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
-
Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten > 20–200 uL; ohne Wechselstromladegerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur