Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Glaseinsätze der Leistungsstufe 3 in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben (weniger als 2 ml) analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PME03C1SP
97.38 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Einsätze der Leistungsstufe 3 mit 2 ml-Fläschchen bei der Analyse von < 2 ml-Proben, um das Injektionsvolumen zu maximieren. Diese Glaseinsätze verfügen über ein geringes Gesamtvolumen von < 400 μl, mit einem Mindest-Restvolumen von 2 μl. Wenn sie in einem 2 ml-Fläschchen platziert und versiegelt werden, können Mikroproben in herkömmlichen Autosampler-Tabletts verwendet werden. Wählen Sie zwischen den Einsatzformaten Polyspring konisch, Pulled-Point konisch oder flacher Boden. Konische Einsätze sind mit Restvolumina von 2 bis 4 μl am effektivsten. Diese Einsätze weisen die Leistungsstufe 3 auf, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern. Sie sind spezifikationszertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen zu gewährleisten und alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs zu erfüllen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Verwenden Sie 9 mm-Fläschchen mit Schraubverschluss, 11 mm-Fläschchen mit Schnappverschluss oder 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss mit diesen Einsätzen
- Verschließen Sie diese Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschlüssen oder 11 mm-Bördel-/Schnappverschlüssen und den entsprechenden Septen, je nachdem, welchen Fläschchentyp Sie verwenden
Einsätze der Leistungsklasse 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Polyspring konische Einsätze besitzen eine Polyethylen-Feder, die den Boden des Einsatzes zentriert und als Nadelpuffer wirkt
- Einsätze mit flachem Boden können mehr Probenvolumen aufnehmen als Polyspring oder Pulled-Point konische Einsätze
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Einsätze sind dimensionsgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Clear | |
6 mm | |
Konisch mit PE-Polyspring | |
0,3 ml | |
100/Pk. | |
Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 | |
Vials (Level 3, 2 mL) |
Klarglas | |
4 μl | |
SureSTART Stufe 3 | |
30 mm | |
Zertifizierte Spezifikation | |
0,25 ml |