Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.
Marke:  BRAND™ 4340013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10654291
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
  • Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90 °C.
  • Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Yellow
Polypropylen
10.43 x 4.96 x 2.95 in. (26.5 x 12.6 x 7.5cm)
10,43 in.
4,96 in.
2,95 in.
Nicht autoklavierbar
Tubes (18 mm)
55
26.5 cm
12.6 cm
7.5 cm
18 mm