Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Artikelnummer. p-3361221 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (13 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (16 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (30 mm)
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10603721
Marke: BRAND™ 4340000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
  • Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90°C.
  • Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 14
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 84
Form Rectangular
Einschübe None
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 265 x 126 x 75mm
Länge (metrisch) 265 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,43 in.
Breite (metrisch) 126 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,96 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm