Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.
Marke:  BRAND™ 4340030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10175630
  • 70.50 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
  • Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90 °C.
  • Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Weiß
Polypropylen
26,5 x 12,6 x 8,8cm (10,43 x 4,96 x 3,46 in.)
10,43 in.
4,96 in.
3,46 in.
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (25 mm)
32
26,5 cm
12,6 cm
8,8 cm
25 mm