Learn More
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well
Hergestellt aus Polystyrol mit unbehandelter Oberfläche. BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht zytotoxisch und frei von Endotoxinen, DNase, DNA und RNase. Uunsterile Mikrotiterplatten mit mittlerem Bindungsvermögen eignen sich für homogene Assays, Screening und Lagerung mit grauer alphanumerischer Prägung auf weißen und schwarzen Festplatten für eine einfache Well-Identifikation.
Marke: BRAND™ 781604
274.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PS bzw. UV-transparentes Material. Unbehandelt, unsteril. Die Standard-Platte für viele Anwendungen!Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der Lagerung
96-, 384- und 1536 Well Format
Standard, Low Volume oder transparenter Boden
Transparent, weiss oder schwarz
Verschiedene Bodenformen: U-, V-, F-, C-Boden im 96 Well Format
Durch Farbcode eindeutig unterscheidbar: graue, geprägte alphanumerische Codierung bei 96 Well Standardplatten in weiss oder schwarz
Frei von Endotoxinen (<0,01 EU/ml), DNase, DNA, ENase, nicht zytotoxisch (gemäss ISO 10993)
leicht hydrophilisiert, Boden UV-durchlässige Folie, 25μm Folienstärke, Rahmen PS, Transmission bei 240nm beträgt 80%, nicht lieferbar in den USA.
leicht hydrophilisiert, Platte komplett aus UV-durchlässigem Material, Transmission bei 240nm beträgt 70%.
Typ: 96 Well, schwarz
Boden: F
Volumen/Well: 350μl
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
Ja | |
100/Karton |
ANSI, SLAS | |
Ohne Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Standard | |
330 μl | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
Homogene Assays, Screenings und Lagerung | |
Ja |