Learn More
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well
Hergestellt aus Polystyrol mit unbehandelter Oberfläche. BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht zytotoxisch und frei von Endotoxinen, DNase, DNA und RNase. Uunsterile Mikrotiterplatten mit mittlerem Bindungsvermögen eignen sich für homogene Assays, Screening und Lagerung mit grauer alphanumerischer Prägung auf weißen und schwarzen Festplatten für eine einfache Well-Identifikation.
117.00 € - 870.00 €
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) Well | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10002213
|
BRAND™
781604 |
Weiß | 330 μl | Runder Boden (U-Well) |
314.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10246473
|
BRAND™
781600 |
Durchsichtig | 330 μl | Runder Boden (U-Well) |
146.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10052063
|
BRAND™
781601 |
Durchsichtig | 360 μl | Konischer Boden (V-Well) |
121.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10143663
|
BRAND™
781602 |
Durchsichtig | 350 μl | Flacher Boden (F-Well) |
147.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10062063
|
BRAND™
781603 |
Durchsichtig | 350 μl | C |
117.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10732694
|
BRAND™
781605 |
Weiß | 350 μl | Flacher Boden (F-Well) |
314.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10448433
|
BRAND™
781607 |
Schwarz | 330 μl | Runder Boden (U-Well) |
322.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10742694
|
BRAND™
781608 |
Schwarz | 350 μl | Flacher Boden (F-Well) |
399.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10337723
|
BRAND™
781610 |
Weiß | 330 μl | Flacher Boden (F-Well) |
836.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10347723
|
BRAND™
781611 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | 330 μl | Flacher Boden (F-Well) |
870.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10004804
|
BRAND™
781614 |
Durchsichtig | 350 μl | Flacher Boden (F-Well) |
819.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15674007
|
BRAND™
781615 |
Schwarz | 350 μl | Flacher Boden (F-Well) |
861.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Oberfläche aus Polystyrol
- Mittelstark bindend, nicht-steril
- Standardplatte für die meisten Anwendungen
- Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
- Streifenplatten erhältlich
- Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
- Transparente Böden in F-Form sind erhältlich
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
- Geeignet für homogene Assays, Screening und Lagerung.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Homogene Assays, Screenings und Lagerung |
ANSI, SLAS | |
8 x 12 | |
96 | |
Ja | |
Ja |