Learn More
BRAND™ 96-Well PCR-Platten
Speziell für die Optimierung von Ergebnissen bei der Durchführung quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) entwickelt
239.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Weiß |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10034564
|
BRAND™
781354 |
Ohne Stehrand |
239.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10696095
|
BRAND™
781357 |
Halbrahmen |
239.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Weiße PCR-Streifen und -Platten bieten deutlich bessere Ergebnisse bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und folglich bei der Quantifizierung replizierter DNA
- DNase-, DNA- und RNase-frei
- Glatte Oberflächen zur Optimierung der Auswahl des Fluoreszenzsignals
- Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
- Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
- Hergestellt unter den modernsten Reinraumbedingungen
- Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
- Blau geprägte alphanumerische Codierung und Design mit abgeschnittenen Ecken zur Erleichterung der Orientierung
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Optimierung der Ergebnisse bei der Durchführung quantitativer RT-PCR |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
96 | |
0,2 ml |