Learn More
BRAND™ 96-Well PCR-Platten
GREENER_CHOICE
Speziell für die Optimierung von Ergebnissen bei der Durchführung quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) entwickelt
Marke:  BRAND™ 781354
218.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10034564
  • 250.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Weiße PCR-Streifen und -Platten bieten deutlich bessere Ergebnisse bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und folglich bei der Quantifizierung replizierter DNA
  • DNase-, DNA- und RNase-frei
  • Glatte Oberflächen zur Optimierung der Auswahl des Fluoreszenzsignals
  • Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
  • Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
  • Hergestellt unter den modernsten Reinraumbedingungen
  • Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
  • Blau geprägte alphanumerische Codierung und Design mit abgeschnittenen Ecken zur Erleichterung der Orientierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
Optimierung der Ergebnisse bei der Durchführung quantitativer RT-PCR
Ohne Deckel
Weiß
96
0,2 ml
Ohne Stehrand