Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul
Für praktisch alle Pipetten mit gelbem Farbcode geeignet. Pipettenspitzen, 5 bis 300 μl werden aus Oleamid- und diHEMDA-freiem hochreinem Polypropylen hergestellt und sind in Standardausführung oder mit besonders geringer Retention erhältlich. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 732210
37.55 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen, umweltfreundlichen Gestellformaten
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
5 to 300 μL | |
Farblos | |
2.08 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
TipBox, 5 xoxes of 96 pieces | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5.3cm | |
Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten | |
Universal | |
Limited-use | |
Ja | |
50, 100, 300 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013461 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 732210 |
0000012821 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 732210 |
0000012110 | Analysenzertifikat | 28/10/2024 | 732210 |
0000009509 | Analysenzertifikat | 29/01/2024 | 732210 |
0000009077 | Analysenzertifikat | 17/03/2023 | 732210 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13