Learn More
BRAND™ Deepwell-Platten, Versiegelungsfolien
Artikelnummer. p-4484649 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Polypropylen
Polypropylen/Polyethylen
Rayon
Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Automatisierung
ELISA, Echtzeit-PCR
ELISA, PCR
Kühllagerung
Lagerung
Lagerung, Fluoreszenzmessungen
Lumineszenzmessungen
Zell-/Gewebekultur
Anzahl pro Packung:
100
100 Blätter
50 Blätter
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10655861
Marke: BRAND™ 781390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Abdichtung von Multiwellplatten. Die selbstklebende Dichtungsfolie für Mikrotiterplatten kann direkt auf die Platten geklebt und ohne teure Ausrüstung wieder entfernt werden. Sie kann auch mit einer harten Gummirolle aufgeklebt werden, um eine sichere und gleichmäßige Befestigung der Folie an der Platte zu gewährleisten.
  • Einfaches Anbringen auf Platten und Entfernen ohne teures Werkzeug.
  • Das Auftragen mit einem Hartgummiroller gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Verteilung des Films auf der Platte.
  • Versiegelungsfilme sind in verschiedenen Materialien lieferbar, die besonders für die Aufbewahrung, Immuno-Assays oder Zell- und Gewebekulturen geeignet sind:
    • Polyethylen
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropylen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Material Polyester
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Not Autoclavable
Anzahl pro Packung 100 Blätter
Verdunstungsbarriere Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, PCR
Vorgeschlitzt No
Produkttyp Verschlussfolie
Haftmittel Pressure Sensitive
Dicke 9.96 mil.
Durchstechbar No
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C